Przejdź do
SYNF301025
Synthware single neck round bottom flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware F301025, glass round flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
104,55 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
25 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/10
Packaging:
pkg of 1 ea
104,55 zł
Cena katalogowa123,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F301025
capacity
25 mL
General description
Supplied with one holed compression caps, one Viton® O-rings and one PTFE - faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF301005SYNF301950SYNF301010
description
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
description
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/10
description
50 mL, joint: ST/NS 19/22
description
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/10
manufacturer/tradename
Synthware F301025
manufacturer/tradename
Synthware F301005
manufacturer/tradename
Synthware F301950
manufacturer/tradename
Synthware F301010
capacity
25 mL
capacity
5 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
10 mL
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/10
material
round bottom , borosilicate glass flask, single-neck
material
single-neck , round bottom , borosilicate glass flask
material
single-neck , round bottom , borosilicate glass flask
material
round bottom , single-neck , borosilicate glass flask
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)