Kluczowe dokumenty
SYNF301250
Synthware single-neck round-bottom flask
250 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F301250, szklana kolba okrągła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F301250
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie wymienione poniżej rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)