SYNF144250
Synthware™ round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F144250, kolba okrągłodenna z ramieniem bocznym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F144250
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)