Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352119
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócTa strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F
flash_point_c
64 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?