Kluczowe dokumenty
SYNF141450
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Wybierz wielkość
1 EA
235,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
235,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F141450
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Z gwintowanym otworem bocznym do wkładania termometru lub rurek odpowietrzających o średnicy zewnętrznej od 5 mm do 7,5 mm. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie wymienione poniżej rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek w celu zapewnienia jednolitej grubości ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)