Kluczowe dokumenty
SYND304400
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 400 mm, immersion depth 76 mm
Synonim(y):
Synthware D304400, głowica destylacyjna z ramieniem bocznym
Wybierz wielkość
1 EA
799,00 zł
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
799,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D304400
głębokość zanurzenia
76 mm
dł. osłony
400 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złącze termometru wynosi 10/18 dla termometru zanurzeniowego 76 mm. Ramię boczne jest ustawione pod kątem 75o.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)