Merck
HPA000609
Sigma-Aldrich
Anti-EMD antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Emerin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ASSYSFSDLNSTRGDADMYDLPKKEDALLYQSKGYNDDYYEESYFTTRTYGEPESAGPSRAVRQSVTSFPDADAFHHQVHDDDLLSSSEEECKDRERPMYGRDSACQSITHY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMD(2010)
Powiązane kategorie
Immunogen
Emerin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-EMD antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
EMD koduje bogate w serynę białko błony jądrowej o nazwie emerin, które należy do rodziny białek związanych z blaszką jądrową. Emeryna bierze udział w tworzeniu sieci korowej opartej na aktynie w wewnętrznej błonie jądrowej. Reguluje szlaki sygnalizacyjne poprzez oddziaływanie z β-kateniną (koaktywatorem transkrypcji) i kontrolowanie jej przepływu do jądra. Jest niezbędny do zakażenia HIV-1 w chromatynie zaangażowanej przez wirusowe cDNA przed integracją. Bierze udział w łączeniu centrosomu z zewnętrzną błoną jądrową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74058
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammed Hakim Jafferali et al.
Scientific reports, 7(1), 16655-16655 (2017-12-02)
Muscles are developed and regenerated in a differentiation process called myogenesis, which involves components of the nuclear envelope. We have investigated Samp1 (Spindle Associated Membrane Protein 1), a transmembrane nuclear envelope protein, which interacts with emerin and lamin A, both
Ewa Markiewicz et al.
The EMBO journal, 25(14), 3275-3285 (2006-07-22)
Emerin is a type II inner nuclear membrane (INM) protein of unknown function. Emerin function is likely to be important because, when it is mutated, emerin promotes both skeletal muscle and heart defects. Here we show that one function of
M I Lomnytska et al.
British journal of cancer, 106(7), 1297-1305 (2012-03-15)
Genomic stability is one of the crucial prognostic factors for patients with endometrioid endometrial cancer (EEC). The impact of genomic stability on the tumour tissue proteome of EEC is not yet well established. Tissue lysates of EEC, squamous cervical cancer
Jean-Marc Jacque et al.
Nature, 441(7093), 641-645 (2006-05-09)
Primate lentiviruses such as human immunodeficiency type 1 (HIV-1) have the capacity to infect non-dividing cells such as tissue macrophages. In the process, viral complementary DNA traverses the nuclear envelope to integrate within chromatin. Given the intimate association between chromatin
Georgia Salpingidou et al.
The Journal of cell biology, 178(6), 897-904 (2007-09-06)
The type II inner nuclear membrane protein emerin is a component of the LINC complex that connects the nuclear lamina to the actin cytoskeleton. In emerin-null or -deficient human dermal fibroblasts we find that the centrosome is detached from the