Kluczowe dokumenty
SYND151819
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware D151819, głowica z krótką ścieżką
Wybierz wielkość
1 EA
890,00 zł
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D151819
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Krótkodystansowa konstrukcja do zastosowań w mikroskali, używana z termometrem zanurzeniowym 25 mm i odbiornikiem destylacji D27.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)