SYNC378020
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 203 mm
Synonim(y):
Synthware C378020, glass chromatograpy column
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C378020
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
73.0 mm × 203 mm
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.