Kluczowe dokumenty
SYNC269100
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware C269100, kondensator cewkowy
Wybierz wielkość
1 EA
720,00 zł
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C269100
rozmiar węża
8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skraplacz zwrotny z ciasno owiniętą cewką zapewniającą maksymalne chłodzenie. Doskonały do użytku z lotnymi rozpuszczalnikami. Skraplacz ma górne zewnętrzne standardowe złącze stożkowe i dolne wewnętrzne złącze końcówki kroplówki. Złącza węży mają średnicę zewnętrzną 8 mm lub 10 mm na środkowym ząbkowaniu.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)