Kluczowe dokumenty
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C254400, kondensator żarówkowy
Wybierz wielkość
1 EA
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
636,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C254400
rozmiar węża
10 mm
dł. osłony
400 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)