Kluczowe dokumenty
SYNC154300
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Synonim(y):
Synthware C154300, szklany kondensator zachodni
Wybierz wielkość
1 EA
501,00 zł
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
501,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C154300
dł. osłony
300 mm
Opis ogólny
Wąska przestrzeń pierścieniowa zapewnia dużą prędkość chłodziwa, a tym samym wysoką wydajność chłodzenia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)