Kluczowe dokumenty
SYNC221420
Synthware powietrzny skraplacz zwrotny
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
Synonim(y):
Synthware C221420, Szklany kondensator powietrza
Wybierz wielkość
1 EA
168,00 zł
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
168,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
C221420
Długość
96 mm
Opis ogólny
Synthware air reflux to skraplacz poprawiający separację poprzez mechanizm refluksu. Z górnym standardowym stożkowym złączem zewnętrznym (14/20) pasującym do różnych szklanych naczyń laboratoryjnych i dolnym złączem końcówki kroplówki. Długość całkowita wynosi 143 mm, a długość między złączami 96 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)