Kluczowe dokumenty
SYNA902440
Synthware Claisen distillation adapter with compression cap thermometer port
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A902440, szklany termometr Claisena z adapterem do destylacji
Wybierz wielkość
1 EA
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A902440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z gwintowanym portem termometru, dostarczany w komplecie z nylonową nasadką i O-ringiem 617, aby pomieścić termometr o średnicy zewnętrznej 6-7,5 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)