Kluczowe dokumenty
SYNA892440
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware 892440, wygięty adapter destylacyjny
Wybierz wielkość
1 EA
272,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
272,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A892440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z wewnętrznym złączem kroplowym na dole i zewnętrznym złączem na górze.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)