Kluczowe dokumenty
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A871420, szklana rurka susząca, rurka susząca wygięta pod kątem 95°
Wybierz wielkość
1 EA
160,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A871420
Opis ogólny
Pod kątem 75°, aby uniknąć kontaktu osuszacza z reakcjami.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)