Kluczowe dokumenty
SYNA501922
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 19/22, O.D. × L 153 mm
Synonim(y):
Synthware A501922, adapter wlotu gazu, przedłużona rurka ociekowa
Wybierz wielkość
1 EA
132,00 zł
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
132,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A501922
śr. zewn. × dł.
153 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wewnętrzne złącze z uszczelnioną dolną rurką wystającą 6" poniżej kratki, posiadające taką samą średnicę zewnętrzną rurki na obu końcach kratki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)