Kluczowe dokumenty
SYNA232414
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A232414, pułapka uderzeniowa parownika obrotowego
Wybierz wielkość
1 EA
662,00 zł
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
662,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A232414
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z bardzo grubo karbowaną tarczą uszczelnioną nad dolnym złączem wewnętrznym. Fryta redukuje przenoszenie piany.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)