Kluczowe dokumenty
HS20622A
Dropper Bulb
capacity 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
natural
natural latex
natural rubber
opakowanie
pack of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS20622A
Dł. × śr. zewn. × śr.
43 mm × 13 mm × 5 mm, (hole diam.)
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Lateksowa (naturalna guma) bańka kroplomierza jest prosta i ekonomiczna.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z lateksu (kauczuk naturalny)
  • Przeznaczone do użytku z pipetami Pasteura, małymi pipetami i zakraplaczami do leków
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to sterilize this product? EOG?
    1 answer
    1. This product can be washed in hot, soapy water. Then the product can be boiled to make sure it is sterilized.