Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PC61.5, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1λ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il2Ra(16184)
General description
Przeciwciało PC61.5 jest stosowane jako marker dla limfocytów T, limfocytów B i podgrup komórek dendrytycznych. Ekspresja CD25, CD4 i czynnika transkrypcyjnego Foxp3 jest uważana za fenotypową sygnaturę komórek Treg. W związku z tym przeciwciało to jest szeroko stosowane do usuwania komórek Treg in vivo, a także do odróżniania komórek Treg od naiwnych lub konwencjonalnych komórek T, które mają CD25-.
Application
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD25 in one million C57Bl/6 splenocytes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate PE-Cy7 | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information mouse ... Il2Ra(16184) | Gene Information mouse ... Il2Ra(16184) | Gene Information mouse ... Il2Ra(16184) | Gene Information human ... IL2RA(3559) |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| clone PC61.5, monoclonal | clone PC61.5, monoclonal | clone PC61.5, monoclonal | clone PC61.5, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c