Kluczowe dokumenty
SYNA112440
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A112440, adapter destylacyjny
Wybierz wielkość
1 EA
567,00 zł
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
567,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A112440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Typ z trzema wlotami dla wielu wejść do kolby z jedną szyjką. Jedno złącze boczne jest ustawione pod kątem 45°.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)