Kluczowe dokumenty
SYNA372942
Synthware Claisen adapter
Wybierz wielkość
1 EA
330,00 zł
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A372942
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapewnia podwójne wejście do różnych kolb.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)