Kluczowe dokumenty
SM75100105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Wzór liniowy:
Al
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Materiały
alumina membrane
opis
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 5 pieces
rozmiar
10 mm × 10 mm
grubość
100 μm
wielkość porów
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
kompatybilność
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)