Kluczowe dokumenty
SLWSST102
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, PTFE key, bore 1.5 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SST102
Wybierz wielkość
5 EA
823,00 zł
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
823,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
producent / nazwa handlowa
SST102
SciLabware
otwór
1.5 mm , key
ramię boczne grubość × śr. zewn.
1.0 mm × 8 mm
śr. kurka
12.5 mm
śr. górna
12 mm
Opis ogólny
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego z kluczami z PTFE zapewniającymi najwyższą odporność na działanie substancji chemicznych.
  • Korpusy są polerowane na wysoki połysk, a klucze są samosmarujące, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania smaru do zaworów odcinających.
  • Klucze są w pełni wymienne i dostarczane w komplecie z plastikowym urządzeniem zabezpieczającym gwint
  • Zwężenie 1:10 zapewnia połączenie wydajności i łatwości obsługi
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Klucz korka z PTFE z silikonowym pierścieniem ′O′ i elementem ustalającym z PP
  • Korpusy są polerowane na wysoki połysk, a klucze są samosmarujące, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania smaru do zaworów odcinających.
  • Klucze PTFE są w pełni wymienne
  • Beczki kurka są precyzyjnie wykonane ze stożkiem 1:10
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)