Kluczowe dokumenty
SLWSSD102
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 1.5 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SSD102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
glass key
producent / nazwa handlowa
SSD102
SciLabware
otwór
1.5 mm , key
ramię boczne śr. zewn. × grubość
8 mm × 1.5 mm
śr. kurka
12.5 mm
Opis ogólny
  • Gama szklanych zaworów odcinających spełniających wymagania normy DIN 12541
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego z wymiennym kluczem
  • Stopień szczelności spełnia wymagania normy DIN 12540
  • Dostarczane w komplecie z kluczem zabezpieczającym
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN 12541
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Szklany korek z silikonowym pierścieniem ′O′ i zabezpieczeniem z PP
  • Szklane klucze są w pełni wymienne
  • Współczynnik wycieku spełnia wymagania normy DIN 12540, tj. 0,1 mbar l/s-1
  • Wszystkie ramiona boczne mają długość 100 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)