Kluczowe dokumenty
SLW9830/29M
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
clip only
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 9830/29M
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
9830/29M
SciLabware
Opis ogólny
  • Z tarczą ze szkła spiekanego o porowatości klasy 3 do obsługi membran o średnicy 25 mm
  • Ciecze tylko w kontakcie z chemicznie odpornym szkłem borokrzemianowym
  • W pełni autoklawowalny
Składa się z trzech elementów, które należy zamawiać oddzielnie
  • Lejek o pojemności 15 ml
  • Podstawa z dyskiem ze szkła spiekanego
  • Metalowy klips mocujący
Cechy i korzyści
  • Krążek ze szkła spiekanego o porowatości klasy 3 do obsługi membran o średnicy 25 mm
  • Ciecze tylko w kontakcie z chemicznie odpornym szkłem borokrzemianowym
  • Składa się z trzech elementów, które należy zamawiać oddzielnie: - Lejek z podziałką o pojemności 15 ml - Podstawa z dyskiem ze szkła spiekanego - Metalowy klips mocujący
  • W pełni autoklawowalny
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)