Kluczowe dokumenty
SLW5808/2
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
graduated funnel only, 15 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5808/2
Wybierz wielkość
1 EA
666,00 zł
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
666,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.43
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
5808/2
SciLabware
pojemność
15 mL
Opis ogólny
  • Z tarczą ze szkła spiekanego o porowatości klasy 3 do obsługi membran o średnicy 25 mm
  • Ciecze tylko w kontakcie z chemicznie odpornym szkłem borokrzemianowym
  • W pełni autoklawowalny
Składa się z trzech elementów, które należy zamawiać oddzielnie
  • Lejek o pojemności 15 ml
  • Podstawa z dyskiem ze szkła spiekanego
  • Metalowy klips mocujący
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)