Kluczowe dokumenty
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 718347
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
718347
SciLabware
Długość
125 mm
Opis ogólny
  • Idealny do kruszenia ciał stałych na proszek w celu łatwiejszej obsługi
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Dostępne w wykończeniu szorstkim lub szkliwionym
  • Do użytku z zaprawami Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)