Kluczowe dokumenty
SLW718342
Pyrex® Pestle
rough finish, L 110 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 718342
Wybierz wielkość
1 EA
86,80 zł
86,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
86,80 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
86,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
718342
SciLabware
Długość
110 mm
Opis ogólny
  • Idealny do kruszenia ciał stałych na proszek w celu łatwiejszej obsługi
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Dostępne w wykończeniu szorstkim lub szkliwionym
  • Do użytku z zaprawami Pyrex
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Dostępne w wykończeniu szorstkim lub szkliwionym
  • Idealny do kruszenia ciał stałych na proszek w celu łatwiejszej obsługi
  • Do użytku z moździerzami 1550
  • Tłuczki i moździerze należy zamawiać oddzielnie.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)