Kluczowe dokumenty
SLW4980-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4980-25
Wybierz wielkość
12 EA
813,00 zł
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
813,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neckNARROW-NECK
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 4980-250
Wysokość
132 mm
śr. zewn. obudowy
82 mm
pojemność
250 mL
250 mL
śr. wewn. szyjki
27 mm
rozmiar zatyczki
27
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Mechanicznie mocniejsze niż standardowe kolby
  • Zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i większym bezpieczeństwie użytkownika
  • Wzmocnione obręcze zmniejszają ryzyko odprysków i pęknięć
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)