Kluczowe dokumenty
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4540/38P
Wybierz wielkość
10 EA
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
248,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
4540/38P
SciLabware
śr. wewn. korka
38 mm
Opis ogólny
  • Do użytku z kolbami hodowlanymi 1135, kolbami Fernbacha 1138/10 i kolbami z przegrodą 1141.
  • Oba zamknięcia nadają się do autoklawowania
Dwa rodzaje zamknięć
  • Anodowane aluminium
  • 2-pozycyjny polipropylen
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)