Kluczowe dokumenty
SLW4516/32D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 32 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4516/32D
Wybierz wielkość
10 EA
71,00 zł
71,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
71,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
71,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
4516/32D
SciLabware
dopasowywanie
32 mm
Opis ogólny
  • Do użytku z butelkami z serii 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 i 1524
  • Zapewnia nalewanie bez kapania
  • Przezroczysty polipropylenowy pierścień do nalewania
  • Wytrzymuje autoklawowanie w temperaturze do 140 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)