Kluczowe dokumenty
SLW443540
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443540
Wybierz wielkość
1 EA
641,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
641,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint core19/26
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
443540
SciLabware
wymiary otworu
1.5 mm
pojemność
100 mL
100 mL
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • For use when liquids have to be added to systems under vacuum
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
  • Supplied with hollow glass stopper
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)