Kluczowe dokumenty
Z147648
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 2 L, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejek szklany, szklane lejki, szklany lejek
Wybierz wielkość
1 EA
5650,00 zł
5650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
5650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Wysokość
580 mm
śr. zewn.
100 mm
pojemność
2 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)