SLW443547
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443547
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint core29/32
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
443547
SciLabware
wymiary otworu
2.5 mm
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4800, typ 4
- Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym pracę bez smaru
- Podwójna skala pokazująca objętość zawartej/dostarczonej cieczy
- Do użytku, gdy ciecze muszą być dodawane do systemów pod próżnią
- Trzpień wewnątrz stożka dla łatwego montażu w zespołach Quickfit®
- Podziałka pokryta białą emalią
- Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)