Merck
SLW3215/08P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3215/08P
Wybierz wielkość
2 EA
208,00 zł
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
208,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene base
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper19/26
Właściwości
graduations 1.0 mL
detachable foot
producent / nazwa handlowa
3215/08P
SciLabware
Wysokość
195 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Składa się z cylindra ze szkła borokrzemianowego, polietylenowej stopki i polietylenowego korka
  • Części zamienne dostępne osobno
  • Podziałka z białej emalii
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami klasy B
  • Z polietylenową stopką i polietylenowym korkiem
  • Podziałka pokryta białą emalią
  • Części zamienne dostępne osobno
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)