Merck
SLW3201/02WC
Pyrex® Measuring cylinder with spout, class A with white graduations
works certified, 5 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3201/02WC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
hexagonal base
white graduation
Właściwości
graduations 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
3201/02WC
SciLabware
Wysokość
115 mm
pojemność
5 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami klasy A
  • Indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem wskazującym dokładną objętość zawartą w 5 punktach na skali
  • Certyfikat zgodności ′H′
  • Oznaczony indywidualnym numerem seryjnym w celu zapewnienia zgodności z normami krajowymi.
  • Podziałka pokryta białą emalią
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego z sześciokątną stopką
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)