Przejdź do
Z324442
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 10 mL
Synonim(y):
10 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
88,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 0.2 mL
88,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
subdivision 0.2 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND
H
140 mm
volume
10 mL
General description
Measuring cylinders tall form. Class A, conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32708 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324426Z324477Z324507
description
volume 10 mL
description
volume 5 mL
description
volume 100 mL
description
volume 1,000 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
140 mm
H
115 mm
H
260 mm
H
465 mm
volume
10 mL
volume
5 mL
volume
100 mL
volume
1,000 mL
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)