Merck
SLW3152/18A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3152/18A
Wybierz wielkość
2 EA
557,00 zł
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
557,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck19/26
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3152/18
wys. całkowita
260 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego z bursztynową powłoką na powierzchniach zewnętrznych w celu ułatwienia stosowania z roztworami wrażliwymi na światło
  • Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN
  • Z bursztynową powłoką na powierzchniach zewnętrznych ułatwiającą stosowanie z roztworami wrażliwymi na światło
  • Napisy wykonane białą emalią
  • Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania online.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)