Kluczowe dokumenty
SLW2190/10M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2190/10M
Wybierz wielkość
1 EA
932,00 zł
932,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
932,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
932,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
conical
Połączenie
joint stopper29/32
producent / nazwa handlowa
2190/10M
SciLabware
pojemność
2000 mL
2000 mL
otwór kurka
6.0 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4800, typ 1
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
  • Z wymiennym kluczem PTFE
  • Dostarczane z korkami z polietylenu i szkła
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)