Kluczowe dokumenty
SLW2115/06M
Pyrex® Weighing scoop
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2115/06M
Wybierz wielkość
10 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 2115/06M
dł. całkowita
100 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Szklany czerpak
  • Z wydrążonym trzonkiem ułatwiającym wprowadzanie proszku do naczyń z wąską szyjką, np. kolb miarowych.
  • Płaska podstawa zapewnia stabilność na szalce wagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)