Kluczowe dokumenty
SLW2115/02M
Pyrex® Weighing scoop
3 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2115/02M
Wybierz wielkość
10 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
SciLabware 2115/02M
dł. całkowita
70 mm
pojemność
3 mL
Opis ogólny
Szklany czerpak
  • Z wydrążonym trzonkiem ułatwiającym wprowadzanie proszku do naczyń z wąską szyjką, np. kolb miarowych.
  • Płaska podstawa zapewnia stabilność na szalce wagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What's the length of these weigh boats?
    1 answer
    1. As listed in the Properties section of the product page, the overall length of the Pyrex weighing scoop is 70 mm.