SLW1523/16
Pyrex® Media-Lab Bottles, wide mouth, with polypropylene cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1523/16
Wybierz wielkość
996,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
996,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
wide-mouth
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1523/16
Wysokość
314 mm
średnica obudowy
182 mm
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
- Butelki w komplecie z polipropylenową zakrętką i niekapiącym pierścieniem do nalewania
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex o sprawdzonej odporności na temperaturę i chemikalia
- Gwint GLS 80 zapewnia lepszy dostęp w porównaniu z butelkami GL 45, ułatwiając napełnianie i nalewanie.
- Idealne do stosowania z lepkimi cieczami, pastami, proszkami, granulkami i większymi ciałami stałymi
- Z nadrukiem Trace Code umożliwiającym pobranie certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Białe emaliowane podziałki i miejsce do znakowania
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Zakrętki i pierścienie do nalewania wytrzymują temperatury do 140 st. C
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego 1550 o sprawdzonej odporności na temperaturę i chemikalia
- Gwint 9819 zapewnia lepszy dostęp w porównaniu z butelkami GL 45, ułatwiając napełnianie i nalewanie.
- Idealne do stosowania z lepkimi cieczami, pastami, proszkami, granulkami i większymi ciałami stałymi
- Nadrukowany kod śledzenia umożliwiający pobranie certyfikatu partii
- Białe emaliowane podziałki i miejsce do znakowania
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Zakrętki i pierścienie do nalewania wytrzymują temperatury do 140°C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)