SLW1516/16D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1516/16D
Wybierz wielkość
907,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
907,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1516/16D
pojemność
5000 mL
śr. × wys.
181 mm × 330 mm
Opis ogólny
- Butelki w komplecie z polipropylenową zakrętką i niekapiącym pierścieniem do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Idealne do mieszania i przechowywania pożywek
- Nachylone ramiona zapewniają płynne nalewanie
- Biała podziałka i miejsce do znakowania
- Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
- Do użytku w temperaturze do 140 st. C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)