Kluczowe dokumenty
SLW1515/10D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1515/10D
Wybierz wielkość
10 EA
882,00 zł
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
882,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (SVL 42)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1515/10D
średnica butelki × wys.
101 mm × 215 mm
rozmiar korka
42 mm
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796-1
  • Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych, pożywek itp.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • Dostarczane z zakrętkami PBT z tarczą uszczelniającą z PTFE
  • Wytrzymują sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
  • Autoklawowalne
  • Białe podziałki i miejsce znakowania
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)