SLW1015/10D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1015/10D
Wybierz wielkość
394,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
394,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
1015/10D
SciLabware
Wysokość
120 mm
śr. zewn.
60 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex®
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Wysoki kształt z wylewką
- Biała podziałka i miejsce do znakowania
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
- Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
- Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
- Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
- Nadaje się do długotrwałego przechowywania
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)