Kluczowe dokumenty
SIK4711-30
Sigma-Aldrich
11-Azidoundecyltriethoxysilane
≥95%
Wybierz wielkość
1 G
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H37N3O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.58
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
liquid (colorless)
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
Zastosowanie
"CLICK CHEMISTRY"
Ten czynnik sprzęgający specyficznie reaguje z funkcjami alkinowymi, tworząc odpowiedni 1,2,3-triazol poprzez bezmiedziową 1,3-dipolarną cykloaddycję.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jieming Li et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 723-729 (2018-05-08)
Dynamic DNA nanotechnology has yielded nontrivial autonomous behaviours such as stimulus-guided locomotion, computation and programmable molecular assembly. Despite these successes, DNA-based nanomachines suffer from slow kinetics, requiring several minutes or longer to carry out a handful of operations. Here, we