Merck
SIK4120-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecyltriethoxysilane
95%
Wybierz wielkość
250 MG
697,00 zł
1 G
2100,00 zł
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
697,00 zł
1 G
2100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H37F9O3Si
Masa cząsteczkowa:
536.59
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
Zastosowanie
Produkty te są stosowane do tworzenia hydrofobowych powłok powierzchniowych i/lub smarowanych powierzchni na krzemie, tlenku krzemu itp.
Fluorowany węgiel nadaje powierzchni właściwości omnifobowe. Powlekana powierzchnia jest bardziej hydrofobowa, gdy stosowany jest produkt zawierający więcej fluorowanych węgli.
Grupa silanowa zapewnia łącznik do kowalencyjnego wiązania z powierzchniami krzemu i tlenku krzemu.
Grupy metoksylowe są bardziej reaktywne niż grupy etoksylowe, ale uwalniają metanol zamiast etanolu w przypadku grup etoksylowych.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)