Merck
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
Wybierz wielkość
250 MG
641,00 zł
1 G
1830,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
641,00 zł
1 G
1830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H2Br2F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97%
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
Klucz InChI
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)