Merck
SIK2101-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-2,2′,4,4′,6,6′-hexacarboxylic acid - H6BPHC
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.26
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)